Fontos dokumentumok
337005
1,3-Dichloro-1,1,3,3-tetraisopropyldisiloxane
97%
Szinonimák:
TIPDSiCl2
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.454 (lit.)
bp
70 °C/0.5 mmHg (lit.)
sűrűség
0.986 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CC(C)[Si](Cl)(O[Si](Cl)(C(C)C)C(C)C)C(C)C
InChI
1S/C12H28Cl2OSi2/c1-9(2)16(13,10(3)4)15-17(14,11(5)6)12(7)8/h9-12H,1-8H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DDYAZDRFUVZBMM-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
168.8 °F
Lobbanási pont (C)
76 °C
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?