Merck
291838
Sigma-Aldrich
Propyl butyrate
99%
Szinonimák:
n-Propyl-n-butanoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2COOCH2CH2CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
130.18
Beilstein:
1745552
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.4 (lit.)
bp
142-143 °C (lit.)
sűrűség
0.873 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-5-7(8)9-6-4-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HUAZGNHGCJGYNP-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
98.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
37 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
The effects of thermal and nonthermal processing methods on apple cider quality and consumer acceptability.
Choi LH and Nielsen SS
Journal of Food Quality, 28(1), 13-29 (2005)
Jorge Montesinos et al.
Brain, behavior, and immunity, 45, 233-244 (2014-12-09)
The adolescent brain undergoes important dynamic and plastic cell changes, including overproduction of axons and synapses, followed by rapid pruning along with ongoing axon myelination. These developmental changes make the adolescent brain particularly vulnerable to neurotoxic and behavioral effects of
Amila M Devasurendra et al.
ACS applied materials & interfaces, 9(29), 24955-24963 (2017-07-05)
Pyrrole was covalently bonded to 1-methyl and 1-benzylimidazolium ionic liquids (ILs) via an N-substituted alkyl linkage to prepare electropolymerizable IL monomers with excellent thermal stability. The methylimidazolium IL, [pyrrole-C