Fontos dokumentumok
30658
trans-2-Decenal
≥95.0% (GC)
Szinonimák:
(2E)-2-Decenal, (E)-2-Decenal, trans-2-Decen-1-al
Teszt
≥95.0% (GC)
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.453 (lit.)
bp
78-80 °C/3 mmHg (lit.)
sűrűség
0.841 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
aldehyde
SMILES string
[H]C(=O)\C([H])=C(/[H])CCCCCCC
InChI
1S/C10H18O/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11/h8-10H,2-7H2,1H3/b9-8+
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MMFCJPPRCYDLLZ-CMDGGOBGSA-N
Általános leírás
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
204.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
96 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Protocols
GC Analysis of Sweet Orange Essential Oil on SLB®-5ms (10 m x 0.10 mm I.D., 0.10 μm), Fast GC Analysis