Fontos dokumentumok
259942
Methyl hexanoate
99%
Szinonimák:
Caproic acid methyl ester, Methyl caproate
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.405 (lit.)
bp
151 °C (lit.)
mp
−71 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: soluble 100 mg/mL, clear
sűrűség
0.885 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
ester
SMILES string
CCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C7H14O2/c1-3-4-5-6-7(8)9-2/h3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NUKZAGXMHTUAFE-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Effect of fat nature and aroma compound hydrophobicity on flavor release from complex food emulsions.: This study examines how the type of fat and the hydrophobic nature of aroma compounds, including methyl hexanoate, affect flavor release in food emulsions. The findings highlight the importance of molecular interactions in designing food products with optimized flavor profiles. (Relkin et al., 2004).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 3
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
99.5 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
37.5 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)