Fontos dokumentumok
246085
Ethyl isobutyrate
99%
Szinonimák:
2-Methylpropanoic acid ethyl ester, 2-Methylpropionic acid ethyl ester, Ethyl 2,2-dimethylacetate, Ethyl 2-methyl-1-propanoate, Ethyl 2-methylpropanoate, Ethyl 2-methylpropionate, Ethyl isobutanoate
About This Item
Javasolt termékek
gőzsűrűség
4.01 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
40 mmHg ( 33.8 °C)
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.387 (lit.)
bp
112-113 °C (lit.)
oldhatóság
alcohol: miscible(lit.)
diethyl ether: miscible(lit.)
water: slightly soluble(lit.)
sűrűség
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCOC(=O)C(C)C
InChI
1S/C6H12O2/c1-4-8-6(7)5(2)3/h5H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WDAXFOBOLVPGLV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Flam. Liq. 2
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
68.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
20 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?