Merck
W256803
Sigma-Aldrich
Hexyl butyrate
≥98%, FG
Szinonimák:
Hexyl butanoate
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2CO2(CH2)5CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
172.26
FEMA-szám:
2568
EC-szám:
Európai Tanács szám:
271
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12164502
PubChem Substance ID:
Flavis-szám:
9.045
NACRES:
NA.21
Érzékszervi:
green; waxy; fruity; sweet
grade:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
biológiai forrás:
synthetic
Ügynökség:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
élelmiszer allergén:
no known allergens
biológiai forrás
synthetic
Minőségi szint
grade
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
Ügynökség
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
szab. megfelelőség
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 117
FDA 21 CFR 172.515
Teszt
≥98%
törésmutató
n20/D 1.417 (lit.)
bp
205 °C (lit.)
sűrűség
0.851 g/mL at 25 °C (lit.)
alkalmazás(ok)
flavors and fragrances
Dokumentáció
see Safety & Documentation for available documents
élelmiszer allergén
no known allergens
illat allergén
no known allergens
Érzékszervi
green; waxy; fruity; sweet
SMILES string
CCCCCCOC(=O)CCC
InChI
1S/C10H20O2/c1-3-5-6-7-9-12-10(11)8-4-2/h3-9H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
XAPCMTMQBXLDBB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Hexyl butyrate occurs naturally in apples and yellow passion fruit. It is one of the main volatile chemicals released by the plant bug, Lygus hesperus and Lygus lineolaris when they are attacked or disturbed.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
177.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
81 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, multi-purpose combination respirator cartridge (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Solid phase microextraction for quantitative headspace sampling of apple volatiles.
Matich AJ, et al.
Analytical Chemistry, 68(23), 4114-4118 (1996)
Production and predator-induced release of volatile chemicals by the plant bug Lygus hesperus.
Byers JA.
Journal of Chemical Ecology, 32(10), 2205-2218 (2006)
Post?harvest changes in some volatile flavour constituents of yellow passion fruit (Passiflora edulis f. flavicarpa).
Narain N & Bora PS
Journal of the Science of Food and Agriculture, 60(4), 529-530 (1992)
Volatile compounds released by disturbed and calm adults of the tarnished plant bug, Lygus lineolaris.
Wardle AR, et al.
Journal of Chemical Ecology, 29(4), 931-944 (2003)
Zhilin Zhang et al.
Journal of insect science (Online), 14 (2014-12-21)
The morphological structure of the metathoracic scent glands (MTGs) in Adelphocoris suturalis was observed by utilizing scanning electron microscope (SEM). Also, the secretions of MTGs in male and female were analyzed by using gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS). The result showed