Merck
289833
Sigma-Aldrich
Strontium carbonate
≥98%
Szinonimák:
Strontianite
Méret kiválasztása
250 G
15 600,00 Ft
1 KG
28 800,00 Ft
15 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Méret kiválasztása
Nézet módosítása
250 G
15 600,00 Ft
1 KG
28 800,00 Ft
About This Item
Lineáris képlet:
SrCO3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
147.63
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Teszt:
≥98%
Forma:
powder
15 600,00 Ft
Az elérhetőséggel kapcsolatos kérdésekkel kérjük, forduljon Vevőszolgálatunkhoz.
Megrendelés igénylése nagy tételben
Minőségi szint
Teszt
≥98%
Forma
powder
sűrűség
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Strontium carbonate is insoluble in water. It is used predominantly in producing other strontium salts.
Alkalmazás
Strontium carbonate is used to prepare:
  • Barium strontium titanate[1]
  • Barium strontium titanate thin films[2]
It may be used to prepare europium doped di-strontium magnesium di-silicate phosphor.[3]
Strontium carbonate is used in pyrotechnics, ceramic ferrites, inexpensive fireworks colorant.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Photoluminescence properties of europium doped di-strontium magnesium di-silicate phosphor by solid state reaction method
Sahu IP, et al.
Science, 1-6 (2014)
Effect of process parameters and post deposition annealing on the optical, structural and microwave dielectric properties of RF magnetron sputtered (Ba 0.5, Sr 0.5) TiO 3 thin films
Saravanan K, et al.
Vacuum, 81(3), 307-316 (2006)
Barium strontium titanate powder obtained by polymeric precursor method
Ries A, et al.
Materials Characterization, 50(2), 217-221 (2003)
Kai Qiu et al.
Biomaterials, 27(8), 1277-1286 (2005-09-07)
Preparation, characterization and cellular biocompatibility study of a series of calcium polyphosphate containing 0-100 mol% of Ca2+ replaced by Sr2+ were reported. The osteoblastic ROS17/2.8 cell line was used and seeded on the strontium-doped calcium polyphosphate (SCPP) scaffolds to estimate
M Sadeghi et al.
Applied radiation and isotopes : including data, instrumentation and methods for use in agriculture, industry and medicine, 67(11), 2029-2032 (2008-12-27)
Strontium carbonate deposition on copper substrate was carried out by the sedimentation method in order to produce yttrium-86. Natural strontium carbonate thick layer was prepared with 480 mg SrCO(3), 220 mg ethyl cellulose, and 7.5 mL acetone. This optimum condition
Cikkek
Innovation in dental restorative materials is driven by the need for biocompatible and natural-appearing restoration alternatives. Conventional dental materials like amalgam and composite resins have inherent disadvantages.