Fontos dokumentumok
472018
Strontium carbonate
≥99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Strontium carbonate (SrCO), Strontium monocarbonate 3, Strontium(II) carbonate
Teszt
≥99.9% trace metals basis
form
powder
szennyeződések
≤1000.0 ppm Trace Metal Analysis
sűrűség
3.7 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[Sr++].[O-]C([O-])=O
InChI
1S/CH2O3.Sr/c2-1(3)4;/h(H2,2,3,4);/q;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
LEDMRZGFZIAGGB-UHFFFAOYSA-L
Általános leírás
Alkalmazás
- Fabricate ceramic composites for n-type thermoelectrics such as SrTiO3–TiO2.
- Prepare SrCO3/SrO systems for thermochemical energy storage application.
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
nwg
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.