Fontos dokumentumok
289221
Europium(III) oxide
99.9% trace metals basis
Szinonimák:
Europia, Europium oxide, Europium trioxide
Teszt
99.9% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: europium
sűrűség
7.42 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
O=[Eu]O[Eu]=O
InChI
1S/2Eu.3O
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RSEIMSPAXMNYFJ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- Microwave-assisted synthesis of europium (III) oxide decorated reduced graphene oxide nanocomposite for detection of chloramphenicol in food samples: Describes the use of Eu2O3 nanoparticles decorated reduced graphene oxide for developing an amperometric sensor for chloramphenicol detection (Rajaji et al., 2019).
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.