Fontos dokumentumok
204498
Strontium nitrate
99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Strontium dinitrate, Strontium(II) nitrate
Teszt
99.995% trace metals basis
Forma
crystals and lumps
szennyeződések
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
pH
5.0-7.0 (25 °C)
mp
570 °C (lit.)
SMILES string
[Sr++].[O-][N+]([O-])=O.[O-][N+]([O-])=O
InChI
1S/2NO3.Sr/c2*2-1(3)4;/q2*-1;+2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DHEQXMRUPNDRPG-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Cikkek
The prevailing strategies for heat and electric-power production that rely on fossil and fission fuels are having a negative impact on the environment and on our living conditions.