Fontos dokumentumok
255521
Strontium chloride hexahydrate
ACS reagent, 99%
About This Item
Javasolt termékek
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Teszt
99%
99.0-103.0% (ACS specification)
form
chunks
crystalline powder
powder, crystals or granules
szennyeződések
≤0.005% insolubles
pH
5.0-7.0 (25 °C, 5%)
mp
115 °C (lit.)
anion nyomok
sulfate (SO42-): ≤0.001%
kation nyomok
Ba: ≤0.05%
Ca: ≤0.05%
Fe: ≤5 ppm
Mg: ≤2 ppm
heavy metals: ≤5 ppm (by ICP-OES)
SMILES string
O.O.O.O.O.O.Cl[Sr]Cl
InChI
1S/2ClH.6H2O.Sr/h2*1H;6*1H2;/q;;;;;;;;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AMGRXJSJSONEEG-UHFFFAOYSA-L
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1
Tárolási osztály kódja
13 - Non Combustible Solids
WGK
WGK 1