Fontos dokumentumok
464287
N,N-Dimethyldecylamine
98%
Szinonimák:
1-(Dimethylamino)decane
Teszt
98%
törésmutató
n20/D 1.431 (lit.)
bp
234 °C (lit.)
sűrűség
0.778 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C12H27N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13(2)3/h4-12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
YWWNNLPSZSEZNZ-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Pore expansion of the aminopropyl-functionalized ethane-bridged bifunctional periodic mesoporous organosilicas (APEPMOs).
- Preparation of stationary phase (named QA C10) having a quaternary ammonium embedded between a propyl and a decyl chain.
- Pore exapansion of monodisperse phenylene-bridged organosilica spheres.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
197.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
92 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?