Fontos dokumentumok
40460
N,N-Dimethylhexadecylamine
technical, ≥95% (GC)
Szinonimák:
1-(Dimethylamino)hexadecane, N,N-Dimethylpalmitylamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥95% (GC)
≥98.0% (NT)
szennyeződések
≤0.3% water
sűrűség
0.801 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C18H39N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19(2)3/h4-18H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHLUVTZJQOJKCC-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
- As pore size mediator for the synthesis of monodispersed mesoporous silica nanoparticles.
- As swelling agent in the fabrication of colloidal mesoporous silica nanoparticles of a tunable mesopore size.
- Preparation of 1,4-bis(N-hexadecyl-N,N-dimethylammonium)butane dibromide, Gemini surfactant.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
287.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
142 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?