Fontos dokumentumok
40166
N,N-Dimethyltetradecylamine N-oxide
≥98.0% (NT)
Szinonimák:
Myristyldimethylamine N-oxide, TDAO
Teszt
≥98.0% (NT)
form
powder
molekulatömeg
257.46 g/mol
technika/technikák
protein purification: suitable
protein quantification: suitable
pH
5-9 (1 % (w/v) in H2O)
vezetőképesség
≤100 μS/cm at 25 °C
oldhatóság
H2O: 1 % (w/v), clear, colorless
absorption
≤0.06 at 280 nm
≤0.08 at 260 nm
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCC[N+](C)(C)[O-]
InChI
1S/C16H35NO/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(2,3)18/h4-16H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ONHFWHCMZAJCFB-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 2 - Eye Dam. 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 2