Fontos dokumentumok
41653
N,N-Dimethyltetradecylamine
technical, ≥95% (GC/NT)
Szinonimák:
1-(Dimethylamino)tetradecane, N,N-Dimethylmyristylamine
About This Item
Javasolt termékek
grade
technical
Minőségi szint
Teszt
≥95% (GC/NT)
Forma
liquid
sűrűség
0.795 g/mL at 20 °C (lit.)
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCN(C)C
InChI
1S/C16H35N/c1-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17(2)3/h4-16H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
SFBHPFQSSDCYSL-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
It may also be used in the following studies:
- For the isolation of recombinant botulinum neurotoxin fragments in the yeast Pichia pastoris by cell permeabilization method.
- Synthesis of gemini surfactants belonging to the series of alkanediyl-α,ω-bis-(dimethylalkyl ammonium bromide, which were evaluated as corrosion inhibitors of iron in hydrochloric acid medium.
- Preparation of cationic gemini surfactant of the type N-alkanediyl 1,2-ethane bis(dimethyl ammonium bromide).
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
303.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
151 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)