Fontos dokumentumok
284262
Iodoacetic anhydride
Szinonimák:
2-Iodoacetic anhydride, 2-Iodoacetyl 2-iodoacetate, Iodoacetic acid anhydride, Iodoacetyl anhydride
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
mp
47-49 °C (lit.)
oldhatóság
chloroform: soluble 10%, clear to slightly hazy, yellow (pink or tan)
funkcionális csoport
anhydride
ester
iodo
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
ICC(=O)OC(=O)CI
InChI
1S/C4H4I2O3/c5-1-3(7)9-4(8)2-6/h1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
RBNSZWOCWHGHMR-UHFFFAOYSA-N
Related Categories
Alkalmazás
Reactant used for:
- Sythesis of N-iodoacetyl glycosylamine derivatives and converting amino precursors to IA derivatives
- Linking lysine residues to N-terminal α-amino groups of peptides
- Capping amines and yielding a thiol reactive iodo-derivative
- Iodoacetylation
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
230.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
110 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?