Fontos dokumentumok
B65705
2-Bromoethylamine hydrobromide
99%
Szinonimák:
2-Aminoethyl bromide hydrobromide
Teszt
99%
Forma
crystals
mp
170-175 °C (lit.)
SMILES string
Br.NCCBr
InChI
1S/C2H6BrN.BrH/c3-1-2-4;/h1-2,4H2;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
WJAXXWSZNSFVNG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
- Thiazolines and thiazines via tandem S-alkylation-cyclodeamination of thioamides/haloamines.
- Optically active tertiary phosphines via cesium hydroxide-catalyzed P-alkylation of secondary phosphines.
- Secondary amines via CsOH-promoted chemoselective mono-N-alkylation of primary amines, diamines, and polyamines.
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
142.9 °F - Pensky-Martens closed cup
Lobbanási pont (C)
61.6 °C - Pensky-Martens closed cup
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?