Merck
282707
Sigma-Aldrich
Chlorotributylsilane
97%
Szinonimák:
Tributylchlorosilane, Chlorotributylsilane, Tributylsilyl chloride
About This Item
Lineáris képlet:
[CH3(CH2)3]3SiCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
234.88
Beilstein:
1742537
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.446 (lit.)
bp
250-252 °C (lit.)
sűrűség
0.879 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
CCCC[Si](Cl)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C12H27ClSi/c1-4-7-10-14(13,11-8-5-2)12-9-6-3/h4-12H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JSQJUDVTRRCSRU-UHFFFAOYSA-N
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
206.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
97 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Abishek Muralidhar et al.
Plant, cell & environment, 38(8), 1514-1527 (2014-12-30)
Aquatic organisms are often exposed to dramatic changes in salinity in the environment. Despite decades of research, many questions related to molecular and physiological mechanisms mediating sensing and adaptation to salinity stress remain unanswered. Here, responses of Vaucheria erythrospora, a
Branka D Živanović et al.
Planta, 242(4), 813-827 (2015-05-15)
Blue light signalling pathway in broad bean leaf epidermal cells includes key membrane transporters: plasma- and endomembrane channels and pumps of H (+) , Ca (2+) and K (+) ions, and plasma membrane redox system. Blue light signalling pathway in