Fontos dokumentumok
282790
Benzo-15-crown-5
98%
Szinonimák:
2,3,5,6,8,9,11,12-Octahydro-1,4,7,10,13-benzopentaoxacyclopentadecin, 2,3-Benzo-1,4,7,10,13-pentaoxacyclopentadecane, Benzo15C5, Monobenzo-15-crown-5
Teszt
98%
mp
78-80 °C (lit.)
funkcionális csoport
ether
SMILES string
C1COCCOc2ccccc2OCCOCCO1
InChI
1S/C14H20O5/c1-2-4-14-13(3-1)18-11-9-16-7-5-15-6-8-17-10-12-19-14/h1-4H,5-12H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
FNEPSTUXZLEUCK-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?