Merck
279471
Sigma-Aldrich
Triethylsilyl trifluoromethanesulfonate
99%
Szinonimák:
TES triflate, Trifluoromethanesulfonic acid triethylsilylester
About This Item
Lineáris képlet:
CF3SO3Si(C2H5)3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
264.34
Beilstein:
3590541
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352001
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
99%
Minőségi szint
Teszt
99%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.389 (lit.)
bp
85-86 °C/12 mmHg (lit.)
sűrűség
1.169 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
triflate
SMILES string
CC[Si](CC)(CC)OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C7H15F3O3SSi/c1-4-15(5-2,6-3)13-14(11,12)7(8,9)10/h4-6H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
STMPXDBGVJZCEX-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
Triethylsilylating agent.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
150.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
66 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Synthesis, 1-1 (1982)
Aldrichimica Acta, 17, 72-72 (1984)