Merck
279463
Sigma-Aldrich
Dimethyl-d6-amine hydrochloride
99 atom % D
Szinonimák:
Deuterated dimethylamine hydrochloride
About This Item
Lineáris képlet:
(CD3)2NH · HCl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
87.58
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % D
Minőségi szint
Teszt
≥99% (ion chromatography)
Forma
solid
mp
170-173 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
tárolási hőmérséklet
room temp
SMILES string
Cl.[2H]C([2H])([2H])NC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H/i1D3,2D3;
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IQDGSYLLQPDQDV-TXHXQZCNSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
M Rok et al.
Dalton transactions (Cambridge, England : 2003), 48(13), 4190-4202 (2019-03-02)
We have synthesised and characterised a novel organic-inorganic hybrid crystal, [(CH3)2NH2]2KCr(CN)6. The thermal DSC, TMA, DTG and DTA analyses indicate two solid-to-solid structural phase transitions (PTs). According to the X-ray diffraction experiments, the first PT at 220 K is isostructural