Merck
426458
Sigma-Aldrich
Dimethylamine solution
40 wt. % in H2O
Szinonimák:
DMA
About This Item
Lineáris képlet:
(CH3)2NH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
45.08
Beilstein:
605257
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
gőzsűrűség
1.55 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
16.97 psi ( 55 °C)
212 mmHg ( 20 °C)
form
liquid
öngyulladási hőmérséklet
753 °F
koncentráció
38-42% (with HCl, titration)
40 wt. % in H2O
törésmutató
n20/D 1.37
sűrűség
0.89 g/mL at 25 °C
funkcionális csoport
amine
SMILES string
CNC
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROSDSFDQCJNGOL-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Dimethylamine is utilized as a building block or reagent in the production of polyurethanes, ion-exchange resins, and dyes.
Alkalmazás
Dimethylamine (DMA) solution can be used:
  • To synthesize Ge7O14.5F2‚[(CH3)2NH2]3(H2O)0.86, a germanate-based porous inclusion complex.
  • To synthesize ethyl 2-dimethylamino-4,6-diarylpyrimidine-5-carboxylates.
  • To convert 5′-bromo-2,2′-bithiophene-5carboxaldehyde to 5′-dimethylamino-2,2′-bithiophene-5-carboxaldehyde.
kapcsolódó termék
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
60.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
16 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Porous Germanates: Synthesis, Structure, and Inclusion Properties of Ge7O14.5F2.[(CH3)2NH2]3(H2O) 0.86.
Li H, et al.
Journal of the American Chemical Society, 120(33), 8567-8568 (1998)
Polymer-assisted synthesis of ethyl 2-amino-4, 6-diarylpyrimidine-5-carboxylates.
Eynde V, et al.
ARKIVOC (Gainesville, FL, United States), 15, 2003-2003 (2003)
Effective recovery of Au from low-concentration solutions by a self-synthesized mesoporous resin modified by dimethylamine
Xu W, et al.
Industrial & Engineering Chemistry Research, 61(7), 2894-2903 (2021)
Ping Yan et al.
The Journal of organic chemistry, 73(17), 6587-6594 (2008-07-31)
There is a growing need for cellular imaging with fluorescent probes that emit at longer wavelengths to minimize the effects of absorption, autofluorescence, and scattering from biological tissue. In this paper a series of new environmentally sensitive hemicyanine dyes featuring
L Lee et al.
Cancer research, 41(10), 3992-3994 (1981-10-01)
Using a method for nitrosamine analysis that gives high recovery values and that is free from artifactual synthesis of nitrosamines, we have shown that human feces do not contain volatile nitrosamines (detection limit, 0.1 to 0.5 microgram/kg). We also showed