Merck
488828
Sigma-Aldrich
Diethyl-d10-amine
98 atom % D
Szinonimák:
Deuterated diethylamine
About This Item
Lineáris képlet:
(C2D5)2NH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
83.20
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.3861 (lit.)
bp
55 °C (lit.)
mp
−50 °C (lit.)
sűrűség
0.802 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+10
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])C([2H])([2H])NC([2H])([2H])C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C4H11N/c1-3-5-4-2/h5H,3-4H2,1-2H3/i1D3,2D3,3D2,4D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HPNMFZURTQLUMO-MWUKXHIBSA-N
Related Categories
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
-20.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-28.9 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)