Fontos dokumentumok
126365
Dimethylamine hydrochloride
99%
Szinonimák:
N,N-Dimethylamine hydrochloride, N-Methylmethanamine hydrochloride, Dimethylammonium chloride
Teszt
99%
Forma
solid
mp
170-173 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: very soluble
alcohol: soluble
diethyl ether: soluble
funkcionális csoport
amine
SMILES string
Cl[H].CNC
InChI
1S/C2H7N.ClH/c1-3-2;/h3H,1-2H3;1H
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IQDGSYLLQPDQDV-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
kapcsolódó termék
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?