Merck
486558
Sigma-Aldrich
Dimethyl-d6-amine
99 atom % D
Szinonimák:
Bis(trideuteriomethyl)amine
About This Item
Lineáris képlet:
(CD3)2NH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
51.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőzsűrűség
1.55 (15 °C, vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
1277 mmHg ( 20 °C)
izotóptisztaság
99 atom % D
Teszt
99% (CP)
öngyulladási hőmérséklet
753 °F
technika/technikák
protein expression: suitable
bp
7 °C (lit.)
mp
−93 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])NC([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H7N/c1-3-2/h3H,1-2H3/i1D3,2D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ROSDSFDQCJNGOL-WFGJKAKNSA-N
Kiszerelés
5 g quantity is packaged in a 450 mL carbon steel lecture bottle with stainless steel CGA 110/180 valve. Nominal gas pressure at 21ºC is 11 psig for 5 g. This pressure is slightly above atmospheric pressure. Care must be taken when extracting this product from the cylinder.
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Javasolt termékek
Stainless steel control valves Z146951, Z187224 or either of stainless steel regulators Z148504 and Z148512 and a "T"-purge valve Z151661 is recommended.
PTFE sealing washers GCA inlet size 180 Z146994
PTFE sealing washers CGA inlet size 110 Z146986
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Dam. 1 - Flam. Gas 1 - Press. Gas Liquefied gas - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
2A - Gases
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
19.9 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
-6.7 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)