Fontos dokumentumok
591068
N-Nitrosodimethylamine-d6
98 atom % D
Szinonimák:
Deuterated N-nitrosodimethylamine, Dimethylnitrosamine-d6, NDMA-d6
About This Item
Javasolt termékek
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
98% (CP)
bp
153 °C/774 mmHg (lit.)
sűrűség
1.086 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+6
SMILES string
[2H]C([2H])([2H])N(N=O)C([2H])([2H])[2H]
InChI
1S/C2H6N2O/c1-4(2)3-5/h1-2H3/i1D3,2D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
UMFJAHHVKNCGLG-WFGJKAKNSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 2 Oral - Aquatic Chronic 2 - Carc. 1B - STOT RE 1
Célzott szervek
Liver
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
141.8 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
61 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
An overview of nitrosamine impurity testing, worldwide regulations, and key considerations in filter selection for sample preparation and analysis.
This application note describes the LC-MS-based quantitative analysis of known nitrosamine impurities following procedures 1 and 3 as given in USP general chapter <1469>.