Merck
617083
Sigma-Aldrich
Ethanol-1,1,2,2-d4-amine
98 atom % D
Szinonimák:
2-Amino(ethanol-1,1,2,2-d4)
About This Item
Lineáris képlet:
HOCD2CD2NH2
Molekulatömeg:
65.11
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352116
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % D
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
bp
170 °C (lit.)
mp
11 °C (lit.)
sűrűség
1.080 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+4
SMILES string
[2H]C([2H])(N)C([2H])([2H])O
InChI
1S/C2H7NO/c3-1-2-4/h4H,1-3H2/i1D2,2D2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HZAXFHJVJLSVMW-LNLMKGTHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
CorrosionExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3 - Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1B - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
199.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
93 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Yasuhiro Horibata et al.
Journal of lipid research, 61(8), 1221-1231 (2020-06-25)
The final step of the CDP-ethanolamine pathway is catalyzed by ethanolamine phosphotransferase 1 (EPT1) and choline/EPT1 (CEPT1). These enzymes are likely involved in the transfer of ethanolamine phosphate from CDP-ethanolamine to lipid acceptors such as 1,2-diacylglycerol (DAG) for PE production