Fontos dokumentumok
278904
Potassium dioxide
powder
Szinonimák:
Potassium superoxide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
powder
Minőségi szint
SMILES string
[K+].[O][O-]
InChI
1S/K.HO2/c;1-2/h;1H/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
DUPSQGGNCHNYTQ-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Oxidation and reduction reactions are some of the most common transformations encountered in organic synthesis