Fontos dokumentumok
8.14606
Sigma-Aldrich
Sodium peroxide
for synthesis
Szinonimák:
Sodium peroxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Na2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
77.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352304
EC index szám:
215-209-4
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
660 °C
sűrűség
2.8 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1138 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Analízis megjegyzés
Assay (manganometric): ≥ 95.0 %
Identity (ICP-OES): passes test
Piktogramok
Flame over circleCorrosion
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1