Fontos dokumentumok
1.06563
Supelco
Sodium peroxide
granular for analysis ACS,ISO
Szinonimák:
Sodium peroxide
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
Na2O2
CAS-szám:
Molekulatömeg:
77.98
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352304
EC index szám:
215-209-4
NACRES:
NB.21
grade:
ACS reagent
Forma:
solid
grade
ACS reagent
Minőségi szint
Ügynökség
reag. ISO
Forma
solid
pH
12.8 (20 °C, 100 g/L in H2O)
mp
460 °C
sűrűség
2.8 g/cm3 at 20 °C
térfogatsúly
1138 kg/m3
tárolási hőmérséklet
15-25°C
SMILES string
[Na+].[Na+].[O-][O-]
InChI
1S/2Na.O2/c;;1-2/q2*+1;-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
PFUVRDFDKPNGAV-UHFFFAOYSA-N
Kapcsolódás
Replaces: SX0700-6
Analízis megjegyzés
Assay (manganometric): ≥ 95.0 %
Identity: passes test
Chloride (Cl): ≤ 0.002 %
Phosphate (PO₄): ≤ 0.0005 %
Sulfate (SO₄): ≤ 0.001 %
Total nitrogen (N): ≤ 0.003 %
Heavy metals (as Pb): ≤ 0.002 %
Al (Aluminium): ≤ 0.001 %
Fe (Iron): ≤ 0.002 %
Piktogramok
Flame over circleCorrosion
Veszélyességi osztályok
Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1