Fontos dokumentumok
645613
Sodium oxide
80%
Szinonimák:
Disodium monoxide, Disodium oxide
Teszt
80%
form
solid
reakcióalkalmasság
core: sodium
reagent type: catalyst
szennyeződések
~20% Na2O2
sűrűség
2.27 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[O--].[Na+].[Na+]
InChI
1S/2Na.O/q2*+1;-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KKCBUQHMOMHUOY-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Ox. Sol. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 1
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?