Fontos dokumentumok
86885
Tetrabutylammonium perchlorate
≥95.0% (T)
Szinonimák:
TBAP
Teszt
≥95.0% (T)
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
funkcionális csoport
amine
SMILES string
[O-]Cl(=O)(=O)=O.CCCC[N+](CCCC)(CCCC)CCCC
InChI
1S/C16H36N.ClHO4/c1-5-9-13-17(14-10-6-2,15-11-7-3)16-12-8-4;2-1(3,4)5/h5-16H2,1-4H3;(H,2,3,4,5)/q+1;/p-1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KBLZDCFTQSIIOH-UHFFFAOYSA-M
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1B - Oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?