Fontos dokumentumok
254258
Lead(II) sulfate
99.995% trace metals basis
Szinonimák:
Anglesite
Teszt
99.995% trace metals basis
form
powder and chunks
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: lead
szennyeződések
≤55.0 ppm Trace Metal Analysis
sűrűség
6.2 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
[PbH2++].[O-]S([O-])(=O)=O
InChI
1S/H2O4S.Pb/c1-5(2,3)4;/h(H2,1,2,3,4);/q;+2/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
KEQXNNJHMWSZHK-UHFFFAOYSA-L
Related Categories
Alkalmazás
- Lead(II) sulfate uses.: Widely recognized for its role in lead-acid battery technology, Lead(II) sulfate is pivotal in the production of battery plates. It contributes to the battery′s ability to store and release energy efficiently, which is critical in automotive and renewable energy storage applications (DOI: 10.1039/d3ra04386j).
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 1A - STOT RE 2
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves, type P2 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?
Cikkek
Dye-sensitized solar cells as a promising, low-cost photovoltaic technology.
Colloidal quantum dots (CQDs) are semiconducting crystals of only a few nanometers (ca. 2–12 nm) coated with ligand/surfactant molecules to help prevent agglomeration.