Fontos dokumentumok
407410
Sodium sulfide
Szinonimák:
Disodium sulfide
About This Item
Javasolt termékek
Forma
solid
Minőségi szint
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: sodium
mp
950 °C (lit.)
sűrűség
1.86 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[Na]S[Na]
InChI
1S/2Na.S
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
CXPWOVUZRAFMDA-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Alkalmazás
Tulajdonságok és előnyök
- Quality Guaranteed - Quality-tested to be 98% pure for consistent results.
- Available to scale up: bulk and pilot scale
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Dam. 1 - Met. Corr. 1 - Self-heat. 1 - Skin Corr. 1B
Egyéb veszélyek
Tárolási osztály kódja
4.2 - Pyrophoric and self-heating hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
endothelial function in a canine model of cardiopulmonary
bypass
Cikkek
Noble-metal nanostructures find diverse applications from catalysis to biomedical research, leveraging surface properties in various fields.