Merck
334081
Sigma-Aldrich
Iron(II) perchlorate hydrate
98%
Szinonimák:
Ferrous perchlorate hydrate
About This Item
Lineáris képlet:
Fe(ClO4)2 · xH2O
CAS-szám:
Molekulatömeg:
254.75 (anhydrous basis)
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352302
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
crystalline
reakcióalkalmasság
reagent type: oxidant
alkalmazás(ok)
battery manufacturing
SMILES string
O.[Fe++].[O-]Cl(=O)(=O)=O.[O-]Cl(=O)(=O)=O
InChI
1S/2ClHO4.Fe.H2O/c2*2-1(3,4)5;;/h2*(H,2,3,4,5);;1H2/q;;+2;/p-2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BJDJGQJHHCBZJZ-UHFFFAOYSA-L
Piktogramok
Flame over circleExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Ox. Sol. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
5.1A - Strongly oxidizing hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Cikkek
Plasmonic nanoparticles have unique optical properties that can be tailored to suit a variety of applications in the biotechnology1–8 and electronics9–16 industries.