Merck
590509
Sigma-Aldrich
Terbium(III) oxide
99.99% trace metals basis
Szinonimák:
Diterbium trioxide, Terbium oxide, Terbium sesquioxide
About This Item
Lineáris képlet:
Tb2O3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
365.85
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352303
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
99.99% trace metals basis
form
powder
reakcióalkalmasság
reagent type: catalyst
core: terbium
SMILES string
O=[Tb]O[Tb]=O
InChI
1S/3O.2Tb
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
GWYXTVGANSBRNB-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
Terbium(III) oxide (Tb2O3) is a rare earth oxide with high thermal stability and ability to absorb and emit light at specific wavelengths. It is widely used as a key component in solid-state lighting, display technologies, and as a dopant in lasers. Additionally, Tb2O3 is utilized in the production of green phosphors for cathode ray tubes (CRTs) and LED lighting, enhancing energy efficiency and color rendering.
Alkalmazás
  • Terbium (III) Oxide (Tb2O3) Transparent Ceramics by Two-Step Sintering from Precipitated Powder: This research discusses the processing and properties of Terbium(III) oxide in the creation of transparent ceramics, highlighting its potential in various high-tech applications (Hu et al., 2022).
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
11 - Combustible Solids
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Priyam Singh et al.
Nanotechnology, 28(41), 415701-415701 (2017-07-19)
We present novel inorganic-organic hybrid nanoparticles (HNPs) constituting inorganic NPs, NaY
Cikkek
Lanthanide ions in spectral conversion enhance solar cell efficiency via photon conversion.
Rechargeable solid-state batteries are becoming increasingly important due to wide-spread use in computers, portable electronics, and vehicular applications.