Merck
485519
Sigma-Aldrich
Dimethyl sulfoxide-13C2
99 atom % 13C
Szinonimák:
13C Labeled dimethyl sulfoxide, DMSO-13C2, Methyl sulfoxide-13C2
About This Item
Lineáris képlet:
(13CH3)2SO
CAS-szám:
Molekulatömeg:
80.12
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352119
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
99 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
99% (CP)
törésmutató
n20/D 1.479 (lit.)
bp
189 °C (lit.)
mp
18.4 °C (lit.)
sűrűség
1.129 g/mL at 25 °C
tömegeltolódás
M+2
SMILES string
[13CH3]S([13CH3])=O
InChI
1S/C2H6OS/c1-4(2)3/h1-2H3/i1+1,2+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
IAZDPXIOMUYVGZ-ZDOIIHCHSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 1
Lobbanási pont (F)
185.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
85 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)