Merck
294756
Sigma-Aldrich
Iodomethane-13C,d3
99.5 atom % D, 99 atom % 13C, 99% (CP), contains copper as stabilizer
Szinonimák:
13C and D Labeled iodomethane, Methyl-13C,d3 iodide
About This Item
Lineáris képlet:
13CD3I
CAS-szám:
Molekulatömeg:
145.95
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
gőzsűrűség
4.89 (vs air)
Minőségi szint
gőznyomás
332 mmHg ( 20 °C)
izotóptisztaság
99 atom % 13C
99.5 atom % D
Teszt
99% (CP)
tartalmaz
copper as stabilizer
technika/technikák
protein expression: suitable
bp
42 °C (lit.)
mp
-66.5 °C (lit.)
sűrűség
2.340 g/mL at 25 °C
alkalmazás(ok)
environmental
tömegeltolódás
M+4
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[2H][13C]([2H])([2H])I
InChI
1S/CH3I/c1-2/h1H3/i1+1D3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
INQOMBQAUSQDDS-KQORAOOSSA-N
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Piktogramok
Skull and crossbonesHealth hazard
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Acute Tox. 4 Dermal - Carc. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
6.1A - Combustible acute toxic Cat. 1 and 2 / very toxic hazardous materials
WGK
WGK 3
Not applicable
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)