Merck
416843
Sigma-Aldrich
Methyl-13C trifluoromethane sulfonate
98 atom % 13C
Szinonimák:
Methyl-13C triflate
About This Item
Lineáris képlet:
CF3SO313CH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
165.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352101
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.12
izotóptisztaság
98 atom % 13C
Minőségi szint
Teszt
97% (CP)
törésmutató
n20/D 1.328 (lit.)
bp
94-99 °C (lit.)
sűrűség
1.459 g/mL at 25 °C (lit.)
tömegeltolódás
M+1
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
[13CH3]OS(=O)(=O)C(F)(F)F
InChI
1S/C2H3F3O3S/c1-8-9(6,7)2(3,4)5/h1H3/i1+1
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OIRDBPQYVWXNSJ-OUBTZVSYSA-N
Tulajdonságok és előnyök
13C analog of the powerful methylating agent, methyl triflate.
Kiszerelés
This product may be available from bulk stock and can be packaged on demand. For information on pricing, availability and packaging, please contact Stable Isotopes Customer Service.
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 1 Inhalation - Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
98.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
37 °C - closed cup
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)