Merck
529990
Sigma-Aldrich
4-Bromomethyl benzoyl bromide
96%
About This Item
Lineáris képlet:
BrCH2C6H4C(O)Br
CAS-szám:
Molekulatömeg:
277.94
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
96%
bp
100-112 °C/0.5 mmHg (lit.)
mp
57-61 °C (lit.)
funkcionális csoport
acyl bromide
bromo
SMILES string
BrCc1ccc(cc1)C(Br)=O
InChI
1S/C8H6Br2O/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VUYGJYAPDGKPBF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4-Bromomethyl benzoyl bromide is a para-substituted benzoyl bromide.
Alkalmazás
4-Bromomethyl benzoyl bromide may be used in the preparation of 4-(bromomethyl)-N-[(S)-3-ethyl-3-hydroxy-1-phenylpentan-2-yl]benzamide and α-methoxy-ω-4-(bromomethyl) benzoic acid ester-poly(ethylene glycol) 2000.
Piktogramok
Corrosion
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Skin Corr. 1A
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Enantioselective addition of phenylacetylene to aldehydes catalyzed by silica-immobilized titanium (IV) complex of ?-hydroxyamide.
Huang LN, et al.
J. Mol. Catal. A: Chem., 275(1), 9-13 (2007)
Systematic MALDI-TOF CID investigation on different substituted mPEG 2000.
Knop K, et al.
Macromolecular Chemistry and Physics, 211(6), 677-684 (2010)