Fontos dokumentumok
270792
4-(Chloromethyl)benzoic acid
95%
Szinonimák:
α-Chloro-p-toluic acid, α-Chloro-p-toluylic acid
Teszt
95%
Forma
powder
mp
201-202 °C (lit.)
funkcionális csoport
carboxylic acid
chloro
SMILES string
OC(=O)c1ccc(CCl)cc1
InChI
1S/C8H7ClO2/c9-5-6-1-3-7(4-2-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
OITNBJHJJGMFBN-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Eye Dam. 1 - Resp. Sens. 1 - Skin Corr. 1B
Tárolási osztály kódja
8A - Combustible corrosive hazardous materials
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?