Merck
390836
Sigma-Aldrich
2,4-Dimethylpyrrole
97%
Szinonimák:
2,4-Dimethyl-1-pyrrole, 2,4-Dimethyl-1H-pyrrole, 2,4-Dimethyl-3H-pyrrole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C6H9N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
95.14
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.496 (lit.)
bp
165-167 °C (lit.)
sűrűség
0.924 g/mL at 25 °C (lit.)
SMILES string
Cc1c[nH]c(C)c1
InChI
1S/C6H9N/c1-5-3-6(2)7-4-5/h3-4,7H,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
MFFMQGGZCLEMCI-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
2,4-Dimethylpyrrole is a substituted pyrrole. Its synthesis by using ethyl acetoacetate as starting material has been reported. Its basicity has been evaluated from UV spectral data. Its photodecomposition on irradiation has been reported to afford H2, CH4, C2H6 and polymeric products.
Alkalmazás
2,4-Dimethylpyrrole may be used in the synthesis of the following:
  • 2,5-bis(2′,4′-dimethyl-5′-pyrryl)p-benzoquinone
  • boron dipyrromethene (BODIPY) dyes
  • 2,4-dimethyl-6-methoxyprodigiosene
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
235.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
113 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Photolysis of 2, 5-and 2, 4-dimethylpyrrole vapors at room temperature.
Wu EC and Heicklen J.
Canadian Journal of Chemistry, 50(11), 1678-1689 (1972)
Addition of pyrroles to 1, 4-benzoquinone.
Bullock, E.
Canadian Journal of Chemistry, 36(12), 1744-1744 (1958)
Thermal decomposition and ring expansion in 2, 4-dimethylpyrrole. Single pulse shock tube and modeling studies.
Lifshitz A, et al.
The Journal of Physical Chemistry A, 107(24), 4851-4861 (2003)
Reactions of the Perfluoroalkylnitriles. VIII. Syntheses of 1, 3, 5-Triazines with Specific Groups in the 2, 4, or 6 Positions.
Brown H, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 32(1), 231-233 (1967)
Lavinia A Trifoi et al.
Frontiers in chemistry, 8, 470-470 (2020-06-26)
Molecules that respond to input stimulations to produce detectable outputs can be exploited to mimic Boolean logic operators and reproduce basic arithmetic functions. We have designed a two-state fluorescent probe with tunable emission wavelength for the construction of a molecular