Merck
D158402
Sigma-Aldrich
3-Ethyl-2,4-dimethylpyrrole
97%
Szinonimák:
2,4-Dimethyl-3-ethylpyrrole, Kryptopyrrole
About This Item
Tapasztalati képlet (Hill-képlet):
C8H13N
CAS-szám:
Molekulatömeg:
123.20
Beilstein:
107089
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Forma:
liquid
Teszt:
97%
Minőségi szint
Teszt
97%
Forma
liquid
törésmutató
n20/D 1.496 (lit.)
bp
197 °C/710 mmHg (lit.)
sűrűség
0.913 g/mL at 25 °C (lit.)
tárolási hőmérséklet
2-8°C
SMILES string
CCc1c(C)c[nH]c1C
InChI
1S/C8H13N/c1-4-8-6(2)5-9-7(8)3/h5,9H,4H2,1-3H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
ZEBBLOXDLGIMEG-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
3-Ethyl-2,4-dimethylpyrrole can be used as a substrate for the synthesis of:
  • Boradiazaindacene (BODIPY dyes) units as a building block for the fabrication of energy transfer cassettes.
  • Meso-benzyl and meso-alkyl dipyrrins salts by treating with corresponding acid chloride.
  • 2,5-Bis[3,5-dimethyl-4-ethylpyrrol-2-yl]cyclohexadiene-1,4-dione by reacting with 1,4-benzoquinone.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
161.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
72 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Boradiazaindacene (Bodipy)-based building blocks for the construction of energy transfer cassettes
Barin G, et al.
Tetrahedron Letters, 50(15), 1738-1740 (2009)
Formation of vinylic dipyrroles by the deprotonation of meso-alkyl and meso-benzyl dipyrrin HCl salts
Al-Sheikh A, et al.
The Journal of Organic Chemistry, 74(7), 2866-2869 (2009)
Squaraines based on 2-arylpyrroles
Bonnett R, et al.
Tetrahedron, 60(40), 8913-8918 (2004)
I Somogyi et al.
EEG-EMG Zeitschrift fur Elektroenzephalographie, Elektromyographie und verwandte Gebiete, 12(4), 212-215 (1981-12-01)
Continuing earlier investigation Z. EEG-EMG, 1976, 7, 151-156 the authors have studied the electrical activity of the cortex and subcortical regions elicited by stimulating mesencephalic reticular formation, after injection i.p. of Kryptopyrrole. The changes of activity was tape recorded and
E P Heleniak et al.
Medical hypotheses, 19(4), 333-338 (1986-04-01)
At least two groups of schizophrenics will be described. One such group may have a mutant delta-6-desaturase which prefers the omega-6-series essential fatty acids over the omega-3 series essential fatty acids resulting in low cis-linoleic acid blood levels. This subgroup