Merck
111961
Sigma-Aldrich
4-Chlorobenzyl chloride
95%
Szinonimák:
α,4-Dichlorotoluene, (4-Chlorophenyl)methyl chloride, 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, NSC 34032
About This Item
Lineáris képlet:
ClC6H4CH2Cl
CAS-szám:
Molekulatömeg:
161.03
Beilstein:
471558
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Teszt
95%
Forma
solid
bp
216-222 °C (lit.)
mp
27-29 °C (lit.)
funkcionális csoport
chloro
SMILES string
ClCc1ccc(Cl)cc1
InChI
1S/C7H6Cl2/c8-5-6-1-3-7(9)4-2-6/h1-4H,5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
JQZAEUFPPSRDOP-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
4-Chlorobenzyl chloride was the test compound for determining rat hepatocellular thiols by HPLC.
Reagent used in derivatization of, for example, a calix[4]arene and a tryptamine.
Piktogramok
Exclamation markEnvironment
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Dermal - Acute Tox. 4 Inhalation - Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Tárolási osztály kódja
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
226.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
108 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Tonic inhibition of thermoregulation in the decerebrate monkey (Saimiri sciureus).
J C Liu
Experimental neurology, 64(3), 632-648 (1979-06-01)
Synthetic Communications, 24, 2247-2247 (1994)
Tetrahedron, 50, 4087-4087 (1994)