Merck
541133
Sigma-Aldrich
4,4,5,5,5-Pentafluoro-1-pentanol
95%
About This Item
Lineáris képlet:
CF3CF2(CH2)3OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
178.10
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.33 (lit.)
bp
62-64 °C/35 mmHg (lit.)
sűrűség
1.35 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
fluoro
hydroxyl
SMILES string
OCCCC(F)(F)C(F)(F)F
InChI
1S/C5H7F5O/c6-4(7,2-1-3-11)5(8,9)10/h11H,1-3H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
QROUUECTKRZFHF-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
4,4,5,5,5-Pentafluoro-1-pentanol, also known as pentafluoropentanol, is a perfluorous solvent.
Alkalmazás
4,4,5,5,5-Pentafluoro-1-pentanol may be used in the preparation of chlorine-capped telechelic poly(methyl methacrylate)s.
Piktogramok
Exclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Óvintézkedésre vonatkozó mondatok
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Chronic 3
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 2
Lobbanási pont (F)
145.0 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
62.8 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Maria Carmelita Z Kasuya et al.
Biochemical and biophysical research communications, 316(3), 599-604 (2004-03-23)
Fluorous-tagged saccharide primers could be viable scaffolds for the synthesis of oligosaccharides. This research demonstrates that a fluorine-containing saccharide derivative could actually be taken up by the cell, the saccharide chain elongated by cellular enzymes, and the elongated product released
Yusuke Ogura et al.
Journal of the American Chemical Society, 138(15), 5012-5015 (2016-04-05)
Terminal-selective transesterification of chlorine-capped poly(methyl methacrylate)s (PMMA-Cl) with alcohols was developed as a modular approach to create telechelic and pinpoint-functionalized polymers. Being sterically less hindered and electronically activated, both the α-end ethyl ester and ω-end methyl ester of PMMA-Cl were