Merck
406422
Sigma-Aldrich
2,2,3,3,4,4,5,5-Octafluoro-1,6-hexanediol
98%
Szinonimák:
1,6-Dihydroxy-2,2,3,3,4,4,5,5-octafluorohexane, 1H ,1H ,6H ,6H -Perfluorohexane-1,6-diol
About This Item
Lineáris képlet:
HOCH2(CF2)4CH2OH
CAS-szám:
Molekulatömeg:
262.10
Beilstein:
1784039
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12162002
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.23
Minőségi szint
Teszt
98%
Forma
solid
bp
100 °C/3 mmHg (lit.)
mp
66-70 °C (lit.)
SMILES string
OCC(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)C(F)(F)CO
InChI
1S/C6H6F8O2/c7-3(8,1-15)5(11,12)6(13,14)4(9,10)2-16/h15-16H,1-2H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
NHEKBXPLFJSSBZ-UHFFFAOYSA-N
WGK
WGK 3
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)