Merck
267848
Sigma-Aldrich
3-Bromopentane
95%
Szinonimák:
3-Pentyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
(C2H5)2CHBr
CAS-szám:
Molekulatömeg:
151.04
Beilstein:
1730967
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
Minőségi szint
Teszt
95%
törésmutató
n20/D 1.445 (lit.)
bp
118-119 °C (lit.)
sűrűség
1.216 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
SMILES string
CCC(Br)CC
InChI
1S/C5H11Br/c1-3-5(6)4-2/h5H,3-4H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
VTOQFOCYBTVOJZ-UHFFFAOYSA-N
Általános leírás
3-Bromopentane is a glass forming liquid. The dielectric relaxation of 3-bromopentane was studied.
Piktogramok
FlameExclamation mark
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
66.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
19 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
Dokumentumtár megtekintése
Wei Huang et al.
The Journal of chemical physics, 123(16), 164504-164504 (2005-11-05)
The glass-forming liquids 3-bromopentane (3BP) and 3-methylpentane (3MP) are readily miscible across the entire composition range, although their polarities differ considerably. As noted by Berberian [J. Non-Cryst. Solids 131-133, 48 (1991)], the nearly matching molar volumes makes this binary system