Fontos dokumentumok
150045
2,4-Dimethyl-3-pentanol
99%
Szinonimák:
Diisopropylcarbinol
Teszt
99%
törésmutató
n20/D 1.425 (lit.)
bp
139-140 °C (lit.)
sűrűség
0.829 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
hydroxyl
SMILES string
CC(C)C(O)C(C)C
InChI
1S/C7H16O/c1-5(2)7(8)6(3)4/h5-8H,1-4H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
BAYAKMPRFGNNFW-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Acute Tox. 4 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
98.6 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
37 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?