Merck
292389
Sigma-Aldrich
2-Bromoheptane
technical grade
Szinonimák:
1-Methylhexyl bromide
About This Item
Lineáris képlet:
CH3CH2CH2CH2CH2CHBrCH3
CAS-szám:
Molekulatömeg:
179.10
Beilstein:
1731556
EC-szám:
MDL-szám:
UNSPSC kód:
12352100
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.22
grade
technical grade
Minőségi szint
törésmutató
n20/D 1.447 (lit.)
bp
64-66 °C/21 mmHg (lit.)
sűrűség
1.142 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
alkyl halide
bromo
SMILES string
CCCCCC(C)Br
InChI
1S/C7H15Br/c1-3-4-5-6-7(2)8/h7H,3-6H2,1-2H3
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
HLAUCEOFCOXKNF-UHFFFAOYSA-N
Alkalmazás
2-Bromoheptane has been used in the preparation of:
  • racemic alcohol, 2-methylheptanol
  • glutathione (GSH) derivatives
  • GSH analog that contains tetrazole isostere (Tet-sHep)
Piktogramok
FlameExclamation mark
Figyelmeztetés
Warning
Figyelmeztető mondatok
Veszélyességi osztályok
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Célzott szervek
Respiratory system
Tárolási osztály kódja
3 - Flammable liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
129.2 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
54 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Analitikai tanúsítványok (COA)
J Boruwa et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 14(13), 3571-3574 (2004-06-05)
The absolute stereochemistry of the new antifungal and antibacterial antibiotic produced by Streptomyces sp.201 has been established by achieving the total synthesis of the product. A series of analogues have also been synthesized by changing the side chain and their
Danny Burg et al.
Bioorganic & medicinal chemistry letters, 12(12), 1579-1582 (2002-06-01)
Glutathione (GSH) conjugates inhibit enzymes that are involved in drug metabolism and drug resistance, but their cellular uptake is very low. To improve membrane-permeability, we synthesized a novel GSH-conjugate analogue with a tetrazole carboxylate isostere at the glycine position. Introduction