Fontos dokumentumok
135194
Bromocyclohexane
98%
Szinonimák:
Cyclohexyl bromide
Teszt
98%
form
liquid
törésmutató
n20/D 1.495 (lit.)
bp
166-167 °C (lit.)
oldhatóság
H2O: insoluble
alcohol: soluble
sűrűség
1.324 g/mL at 25 °C (lit.)
funkcionális csoport
bromo
SMILES string
BrC1CCCCC1
InChI
1S/C6H11Br/c7-6-4-2-1-3-5-6/h6H,1-5H2
Nemzetközi kémiai azonosító kulcs
AQNQQHJNRPDOQV-UHFFFAOYSA-N
Veszélyességi osztályok
Aquatic Chronic 2
Tárolási osztály kódja
10 - Combustible liquids
WGK
WGK 3
Lobbanási pont (F)
145.4 °F - closed cup
Lobbanási pont (C)
63 °C - closed cup
Egyéni védőeszköz
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Válasszon a legfrissebb verziók közül:
Már rendelkezik ezzel a termékkel?